溴代环庚烷 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 环庚基溴
111080250 111081000
ACRO111080250EA 0 CNY
ACRO111080250 ACRO111081000
溴代环庚烷 97%
溴代环庚烷
分子式: C₇H₁₃Br
分子量: 177.08 g/mol
沸点: 71…72 °C (10 mmHg)
密度: 1.28 g/cm³
闪点: 68 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004149
CAS号: 2404-35-5
EINECS: 219-294-9
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5035 to 1.5055 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %