喹啉 96%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 1-偶氮萘, 苯并吡啶
132190010 132195000
ACRO132190010EA 0 CNY
ACRO132190010 ACRO132195000
喹啉 96%
喹啉
分子式: C₉H₇N
分子量: 129.16 g/mol
沸点: 237 °C (760 mmHg)
溶点: –15 °C
密度: 1.095 g/cm³
闪点: 101 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00006736
CAS号: 91-22-5
EINECS: 202-051-6
UN号: 2656
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,08160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e452fdc6c4f70d31bc2cfb5dade041787f8be427&vid=ec752804bedb2e9f8adfbea9ad287c2452f87a17&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear light yellow to dark brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6230 to 1.6270 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %