黄尿酸 96%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 4,8-二羟基喹啉甲酸, 4,8-二羟基喹啉-2-甲酸
115090010 115090050
ACRO115090010EA 0 CNY
ACRO115090010 ACRO115090050
黄尿酸 96%
黄尿酸
分子式: C₁₀H₇NO₄
分子量: 205.17 g/mol
溶点: 297…298 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00006754
CAS号: 59-00-7
EINECS: 200-410-1
Merck Index: 12,10202
现在订购
产品技术规格
Appearance Ochre Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration excess NaOH ≥95.0 %
GC ≥98.5 %