(-)-α-蒎烯 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
131270050 131272500 131275000
ACRO131270050EA 0 CNY
ACRO131270050 ACRO131272500 ACRO131275000
(-)-α-蒎烯 98%
(-)-α-蒎烯
分子式: C₁₀H₁₆
沸点: 155…156 °C (760 mmHg)
溶点: –64 °C
密度: 0,8595 g/cm³
闪点: 33 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00064145
CAS号: 7785-26-4
EINECS: 232-077-3
UN号: 2368
ADR: 3,III
Merck Index: 12,07599
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4640 to 1.4680 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤30 APHA
Specific gravity (20°C) 0.858 to 0.861
Specific optical rotation -35° to -45° (20°C, 589 nm) (Neat)