苯甲酸苄酯 99+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 安息香酸苄酯
105860010 105862500
ACRO105860010EA 0 CNY
ACRO105860010 ACRO105862500
苯甲酸苄酯 99+%
苯甲酸苄酯
分子式: C₁₄H₁₂O₂
分子量: 212.25 g/mol
沸点: 323 °C (760 mmHg)
溶点: 18…20 °C
密度: 1.118 g/cm³
闪点: 147 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003075
CAS号: 120-51-4
EINECS: 204-402-9
UN号: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 13,01129
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5670 to 1.5700 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Specific gravity (20/20°C) 1.118 to 1.122
Acid value ≤0.3 mg KOH/g