均三甲苯 97%, pure
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 1,3,5-三甲基苯
161320010 161322500
ACRO161320010EA 0 CNY
ACRO161320010 ACRO161322500
均三甲苯 97%, pure
均三甲苯
分子式: C₉H₁₂
沸点: 163…166 °C (760 mmHg)
溶点: –45 °C
密度: 0,8675 g/cm³
闪点: 44 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008538
CAS号: 108-67-8
EINECS: 203-604-4
UN号: 2325
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05934
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4980 to 1.5000 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %