1,2,4-三甲基苯 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 偏三甲苯
140090010 140090025
ACRO140090010EA 0 CNY
ACRO140090010 ACRO140090025
1,2,4-三甲基苯 98%
1,2,4-三甲基苯
分子式: C₉H₁₂
沸点: 168 °C (760 mmHg)
溶点: –44 °C
密度: 0,88 g/cm³
闪点: 48 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008527
CAS号: 95-63-6
EINECS: 202-436-9
UN号: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 12,08100
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5030 to 1.5050 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %