2,4,6-三叔丁基苯酚 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
139330050 139330500
ACRO139330050EA 0 CNY
ACRO139330050 ACRO139330500
2,4,6-三叔丁基苯酚 97%
2,4,6-三叔丁基苯酚
分子式: C₁₈H₃₀O
分子量: 262.44 g/mol
沸点: 277 °C (760 mmHg)
溶点: 129…132 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008821
CAS号: 732-26-3
EINECS: 211-989-5
UN号: 3077
ADR: 9 III
现在订购
产品技术规格
Appearance Yellow to light brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %