2,6-二叔丁基-4-甲基苯酚 99.8%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
219830500 219832500
ACRO219830500EA 0 CNY
ACRO219830500 ACRO219832500
2,6-二叔丁基-4-甲基苯酚 99.8%
2,6-二叔丁基-4-甲基苯酚
分子式: C₁₅H₂₄O
沸点: 265 °C (760 mmHg)
溶点: 69…71 °C
密度: 1,05 g/cm³ (20 °C)
闪点: 127 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011644
CAS号: 128-37-0
EINECS: 204-881-4
UN号: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01547
现在订购
产品技术规格
Appearance Semitransparent white Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 71 °C
Water ≤0.12 % (K.F.)
GC ≥99.8 %
Color of solution ≤30 APHA (30 % w/w in acetone)