米醛 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
125570100 125570500
ACRO125570100EA 0 CNY
ACRO125570100 ACRO125570500
米醛 97%
米醛
分子式: C₁₀H₁₂O
沸点: 237 °C (1013 hPa)
溶点: 14 °C
密度: 1 g/cm³
闪点: 105 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003341
CAS号: 487-68-3
EINECS: 207-662-1
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5520 to 1.5540 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Loss on ignition 24.5 % to 26.5 % (800°C)