4-叔丁基甲苯 96%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 1-(tert-Butyl)-4-methylbenzene
296320010 296320250
ACRO296320010EA 0 CNY
ACRO296320010 ACRO296320250
4-叔丁基甲苯 96%
4-叔丁基甲苯
分子式: C₁₁H₁₆
沸点: 189…192 °C (760 mmHg)
溶点: –54 °C
密度: 0,8612 g/cm³
闪点: 54 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008837
CAS号: 98-51-1
EINECS: 202-675-9
UN号: 2929
ADR: 6.1,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4910 to 1.4930 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %