间二甲苯 99+%, extra pure
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 1,3-二甲苯
180860010 180860025 180862500
ACRO180860010EA 0 CNY
ACRO180860010 ACRO180860025 ACRO180862500
间二甲苯 99+%, extra pure
间二甲苯
分子式: C₈H₁₀
分子量: 106.17 g/mol
沸点: 138
溶点: –48 °C
密度: 0.864 g/cm³
闪点: 25
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008536
CAS号: 108-38-3
EINECS: 203-576-3
UN号: 1307
ADR: 3 III
Merck Index: 12,10214
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4960 to 1.4980 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.005 %