邻二甲苯 ≥99%, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
Warning
VWRC28979.294EA 887 CNY
VWRC28979.294 VWRC28979.550
邻二甲苯 ≥99%, GPR RECTAPUR®
邻二甲苯
分子式: C₈H₁₀
沸点: 144 °C (1013 hPa)
溶点: –25 °C
密度: 0,88 g/cm³ (20 °C)
闪点: 30 °C (closed cup)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008519
CAS号: 95-47-6
EINECS: 202-422-2
UN号: 1307
ADR: 3,III
Merck Index: 12,10214
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5dd6c62d1c62b6e7f71df7e157aae77162b3bcf1&vid=3ec8c09bb94f634e9f90b6f9e8320cd626f276d0&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Assay (on anhydrous substance) Min. 99 %
IR Spectrum Passes test
Density (20/4) 0.870 - 0.890