邻二甲苯 99%, pure
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 1,2-二甲苯
140990010 140990025
ACRO140990010EA 0 CNY
ACRO140990010 ACRO140990025
邻二甲苯 99%, pure
邻二甲苯
分子式: C₈H₁₀
分子量: 106.17 g/mol
沸点: 143…145 °C (760 mmHg)
溶点: –25 °C
密度: 0.878 g/cm³
闪点: 31 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008519
CAS号: 95-47-6
EINECS: 202-422-2
UN号: 1307
ADR: 3 III
Merck Index: 12,10214
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5dd6c62d1c62b6e7f71df7e157aae77162b3bcf1&vid=3ec8c09bb94f634e9f90b6f9e8320cd626f276d0&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5035 to 1.5065 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Residue after evaporation ≤0.01 %