3,5-二甲基苯酚 99+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
162790050 162791000 162795000
ACRO162790050EA 0 CNY
ACRO162790050 ACRO162791000 ACRO162795000
3,5-二甲基苯酚 99+%
3,5-二甲基苯酚
分子式: C₈H₁₀O
沸点: 222 °C (760 mmHg)
溶点: 63…66 °C
密度: 1,115 g/cm³
闪点: 109 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002307
CAS号: 108-68-9
EINECS: 203-606-5
UN号: 2928
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10215