2,4-二甲苯酚 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 不对称间二甲苯酚, 2,4-二甲基苯酚, 4-羟基间二甲苯
408450250 408451000 408450050
ACRO408450250EA 0 CNY
ACRO408450250 ACRO408451000 ACRO408450050
2,4-二甲苯酚 99%
2,4-二甲苯酚
分子式: C₈H₁₀O
分子量: 122.17 g/mol
沸点: 211 °C
溶点: 21…23 °C
密度: 1.027 g/cm³
闪点: 96 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002233
CAS号: 105-67-9
EINECS: 203-321-6
UN号: 2928
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,10215
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5375 to 1.5405 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %