2,4-二叔丁基苯酚 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 1,3-Di(dimethylethyl)-4-hydroxybenzene
160120025 160125000
ACRO160120025EA 0 CNY
ACRO160120025 ACRO160125000
2,4-二叔丁基苯酚 97%
2,4-二叔丁基苯酚
分子式: C₁₄H₂₂O
分子量: 206.33 g/mol
沸点: 264 °C (760 mmHg)
溶点: 54…59 °C
闪点: 115 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008828
CAS号: 96-76-4
EINECS: 202-532-0
UN号: 3077
ADR: 9 III
现在订购
产品技术规格
Appearance White to yellow Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 59 °C
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥96.0 %