2,4-二甲基苯胺 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 4-氨基间二甲苯, 2,4-二甲苯胺, 1-氨基-2,4-二甲基苯
148570010 148571000
ACRO148570010EA 0 CNY
ACRO148570010 ACRO148571000
2,4-二甲基苯胺 99%
2,4-二甲基苯胺
分子式: C₈H₁₁N
分子量: 121.18 g/mol
沸点: 218
溶点: 16 °C
密度: 0.98 g/cm³
闪点: 90 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00007738
CAS号: 95-68-1
EINECS: 202-440-0
UN号: 1711
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,10217
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear yellow to red-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5580 to 1.5600 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %