3-甲基氯化苄 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: α-氯间二甲苯
110160250 110161000
ACRO110160250EA 0 CNY
ACRO110160250 ACRO110161000
3-甲基氯化苄 98%
3-甲基氯化苄
分子式: C₈H₉Cl
分子量: 140.61 g/mol
沸点: 196
密度: 1.064 g/cm³
闪点: 75 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00000909
CAS号: 620-19-9
EINECS: 210-628-9
UN号: 3265
ADR: 8 II
Merck Index: 12,10224
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5335 to 1.5365 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %