2,4-二甲基苯甲酸 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 不对称间二甲苯酸
160320100 160320500
ACRO160320100EA 0 CNY
ACRO160320100 ACRO160320500
2,4-二甲基苯甲酸 98%
2,4-二甲基苯甲酸
分子式: C₉H₁₀O₂
沸点: 267 °C (727 mmHg)
溶点: 123…127 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002480
CAS号: 611-01-8
EINECS: 210-246-2
现在订购
产品技术规格
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 122 to 127 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %