2-丁酮肟 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 甲乙酮肟
403331000 403330250
ACRO403331000EA 0 CNY
ACRO403331000 ACRO403330250
2-丁酮肟 99%
2-丁酮肟
分子式: C₄H₉NO
分子量: 87.12 g/mol
沸点: 72 °C (25 mmHg)
溶点: –30 °C
密度: 0.923 g/cm³
闪点: 62 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00013935
CAS号: 96-29-7
EINECS: 202-496-6
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4410 to 1.4440 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %