2,4-二氯苯乙胺 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Warning
|
350780050
350780250
ACRO350780050EA
0
CNY
ACRO350780050
ACRO350780250
2,4-二氯苯乙胺 98%
2,4-二氯苯乙胺
分子式:
C₈H₉Cl₂N 分子量: 190.07 g/mol 密度: 1.26 g/cm³ 闪点: >110 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00060611 CAS号: 52516-13-9 |
产品技术规格
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5645 to 1.5665 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |