3-甲氧基苯乙胺 98+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 2-(3-甲氧基苯基)乙胺
302610050 302610250
ACRO302610050EA 0 CNY
ACRO302610050 ACRO302610250
3-甲氧基苯乙胺 98+%
3-甲氧基苯乙胺
分子式: C₉H₁₃NO
分子量: 151.21 g/mol
沸点: 118…119 °C (6 mmHg)
闪点: >110 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008187
CAS号: 2039-67-0
EINECS: 218-017-9
UN号: 2735
ADR: 8 II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5375 to 1.5395 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Titration with HClO4 ≥98.0 %