四丁基氟化铵 1 M 在四氢呋喃中
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
201950050
201951000
201955000
ACRO201950050EA
0
CNY
ACRO201950050
ACRO201951000
ACRO201955000
四丁基氟化铵 1 M 在四氢呋喃中
四丁基氟化铵
分子式:
C₁₆H₃₆FN 密度: 0,887 g/cm³ 闪点: –17 °C 存储条件: Refrigerator |
MDL编号:
MFCD00011747 CAS号: 429-41-4 EINECS: 207-057-2 UN号: 2924 ADR: 3,II |
产品技术规格
Appearance | Clear yellow to amber to light green to brown Solution |
Water | ≤8 % |
Titration with HClO4 | 0.90 to 1.10 M |