2-Methoxyphenethylamine 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
182170250 182171000 182170050
ACRO182170250EA 0 CNY
ACRO182170250 ACRO182171000 ACRO182170050
2-Methoxyphenethylamine 98%
2-甲氧基苯乙胺
分子式: C₉H₁₃NO
分子量: 151.21 g/mol
沸点: 236…237 °C
密度: 1.03 g/cm³
闪点: >110 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008186
CAS号: 2045-79-6
EINECS: 218-066-6
UN号: 2735
ADR: 8 II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5400 to 1.5420 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %