2-Methoxypropene 97% stabilised
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 甲基异丙烯基醚
174350010 174352500
ACRO174350010EA 0 CNY
ACRO174350010 ACRO174352500
2-Methoxypropene 97% stabilised
2-甲氧基丙烯
分子式: C₄H₈O
分子量: 72.11 g/mol
密度: 0.78 g/cm³
闪点: –29 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00014929
CAS号: 116-11-0
EINECS: 204-125-3
UN号: 1993
ADR: 3 I
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3810 to 1.3840 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer ≤0.5 % potassium carbonate