N-甲酰吗啉 99+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
4-吗啉甲醛
133800050
133801000
133805000
ACRO133800050EA
0
CNY
ACRO133800050
ACRO133801000
ACRO133805000
N-甲酰吗啉 99+%
N-甲酰吗啉
分子式:
C₅H₉NO₂ 溶点: 23 °C 密度: 1,14 g/cm³ 闪点: 113 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00006170 CAS号: 4394-85-8 EINECS: 224-518-3 |
产品技术规格
Appearance | Clear yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4855 to 1.4875 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.0 % |