N-苯基脲 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 苯基脲
131020050 131021000 131022500
ACRO131020050EA 0 CNY
ACRO131020050 ACRO131021000 ACRO131022500
N-苯基脲 97%
N-苯基脲
分子式: C₇H₈N₂O
分子量: 136.15 g/mol
溶点: 143…149 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00007944
CAS号: 64-10-8
EINECS: 200-576-5
现在订购
产品技术规格
Appearance Off-white to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 143 to 149 °C
HPLC ≥96.0 %