金合欢醇 96%
供应商: Thermo Fisher Scientific
119120250 119121000
ACRO119120250EA 0 CNY
ACRO119120250 ACRO119121000
金合欢醇 96%
金合欢醇
分子式: C₁₅H₂₆O
沸点: 149 °C (4 mmHg)
密度: 0,8865 g/cm³
闪点: 96 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002918
CAS号: 4602-84-0
EINECS: 225-004-1
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4870 to 1.4920 (20°C, 589 nm)
Density (20/4°C) 0.884 to 0.89 kg/l
GC ≥95 % (sum of geometric isomers)