二氯二苯基硅烷 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
113341000 113345000
ACRO113341000EA 0 CNY
ACRO113341000 ACRO113345000
二氯二苯基硅烷 97%
二氯二苯基硅烷
分子式: C₁₂H₁₀Cl₂Si
沸点: 305 °C (760 mmHg)
溶点: –22 °C
密度: 1,204 g/cm³
闪点: 155 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000489
CAS号: 80-10-4
EINECS: 201-251-0
UN号: 1769
ADR: 8,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5765 to 1.5815 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Absorption Ratio P-15/P+15 1.1 to 1.32
BSC Certification Passes