4-叔丁基苄溴 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 1-溴甲基-4-叔丁基苯, α-溴-4-叔丁基甲苯
345500050 345500250
ACRO345500050EA 0 CNY
ACRO345500050 ACRO345500250
4-叔丁基苄溴 97%
4-叔丁基苄溴
分子式: C₁₁H₁₅Br
分子量: 227.14 g/mol
沸点: 90…94 °C (1.5 mmHg)
溶点: 8…12 °C
密度: 1.236 g/cm³
闪点: >109 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000180
CAS号: 18880-00-7
EINECS: 242-643-1
UN号: 3265
ADR: 8 II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5445 to 1.5465 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥96.0 %