α,α′-二溴-邻二甲苯 96%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 1,2-二(溴甲基)苯, 二溴邻二甲苯
112930250 112931000
ACRO112930250EA 0 CNY
ACRO112930250 ACRO112931000
α,α′-二溴-邻二甲苯 96%
α,α′-二溴-邻二甲苯
分子式: C₈H₈Br₂
分子量: 263.96 g/mol
沸点: 140 °C (20 mmHg)
溶点: 91…96 °C
密度: 1.96 g/cm³
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000175
CAS号: 91-13-4
EINECS: 202-042-7
UN号: 2928
ADR: 6.1 II
现在订购
产品技术规格
Appearance White to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 91 to 96 °C
GC ≥95 %