三苯基氯甲烷 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 氯代三苯甲烷, 三苯基甲基氯, 氯三苯甲烷
140401000 140405000 140400025
ACRO140401000EA 0 CNY
ACRO140401000 ACRO140405000 ACRO140400025
三苯基氯甲烷 98%
三苯基氯甲烷
分子式: C₁₉H₁₅Cl
分子量: 278.78 g/mol
沸点: 230…235 °C (20 mmHg)
溶点: 110…113 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000813
CAS号: 76-83-5
EINECS: 200-986-4
UN号: 3261
ADR: 8 II
现在订购
产品技术规格
Appearance White to off-white to yellow to light beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 109 to 113 °C
Titration Argentometric ≥97.5 % (ex Cl)
HPLC ≥97.5 %