溴代二苯甲烷 90%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 二苯基溴甲烷, 双苯溴甲烷
373461000 373465000
ACRO373461000EA 0 CNY
ACRO373461000 ACRO373465000
溴代二苯甲烷 90%
溴代二苯甲烷
分子式: (C₆H₅)₂CHBr
分子量: 247.13 g/mol
沸点: 184 °C (20 mmHg)
溶点: 33…42 °C
闪点: >110 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000134
CAS号: 776-74-9
EINECS: 212-279-8
UN号: 1770
ADR: 8 II
现在订购
产品技术规格
Appearance Orange to brown Low melting crystalline mass or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 33 to 42 °C
GC ≥88 %