Octadecylbenzene 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 1-Phenyloctadecane
124700010 124700100
ACRO124700010EA 0 CNY
ACRO124700010 ACRO124700100
Octadecylbenzene 98%
Octadecylbenzene
分子式: C₂₄H₄₂
分子量: 330.6 g/mol
沸点: 249 °C (15 mmHg)
溶点: 32…36 °C
闪点: >112 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00048500
CAS号: 4445-07-2
EINECS: 224-684-7
现在订购
产品技术规格
Appearance White to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 32 to 36 °C
GC ≥97.5 %