甲苯 ≥98%, TECHNICAL
供应商: VWR Chemicals
Danger
VWRC28701.364EA 716 CNY
VWRC28701.364 VWRC28701.466
甲苯 ≥98%, TECHNICAL
甲苯
分子式: C₆H₅CH₃
沸点: 110,6 °C (1013 hPa)
溶点: –95 °C
密度: 0,867 g/cm³ (20 °C)
闪点: 4 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008512
CAS号: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
UN号: 1294
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471310-51
Merck Index: 13,09607
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44efa31292a7dce6d9e60bcbaec208eb42d34e32&vid=73ada9ad1e894808b6c193cabc4babcfaf320a25&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 98 %