甲苯 99+%, 超纯
供应商: Thermo Scientific
|
Danger
|
ACRO177160025EA
0
CNY
ACRO177160025
ACRO177160100
ACRO177160050
ACRO177160010
ACRO177160250
甲苯 99+%, 超纯
甲苯
分子式:
C₆H₅CH₃ 分子量: 92,14 g/mol 沸点: 110,6 °C (1013 hPa) 溶点: –95 °C 密度: 0,866 g/cm³ 闪点: 4 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00008512 CAS号: 108-88-3 EINECS: 203-625-9 UN号: 1294 ADR: 3,II REACH: 05-2114615130-69 Merck Index: 13,09607 |
产品技术规格
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.05 % (K.F.) |
GC | ≥99.0 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.003 % |
UV | at 280 nm A: ≤0.1 |
pH | 6 to 9 (0.4 mol sol) |
Titration with HClO4 | 98.5 to 102 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |