正十二烷基苯 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 十二烷基苯
151020100 151020500
ACRO151020100EA 0 CNY
ACRO151020100 ACRO151020500
正十二烷基苯 97%
正十二烷基苯
分子式: C₁₈H₃₀
分子量: 246.44 g/mol
沸点: 288…300 °C (760 mmHg)
溶点: –7 °C
密度: 0.85 g/cm³
闪点: 124 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008974
CAS号: 123-01-3
EINECS: 204-591-8
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4810 to 1.4830 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %