对甲基苯甲醚 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: p-Methylanisole
164660010 164660050 164662500
ACRO164660010EA 0 CNY
ACRO164660010 ACRO164660050 ACRO164662500
对甲基苯甲醚 99%
对甲基苯甲醚
分子式: C₈H₁₀O
分子量: 122.17 g/mol
沸点: 174 °C (760 mmHg)
溶点: –50 °C
密度: 0.96 g/cm³
闪点: 53 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008413
CAS号: 104-93-8
EINECS: 203-253-7
UN号: 1993
ADR: 3 III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5100 to 1.5130 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %