4-硝基甲苯 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 1-甲基-4-硝基苯
129050010 129050050 129051000
ACRO129050010EA 0 CNY
ACRO129050010 ACRO129050050 ACRO129051000
4-硝基甲苯 99%
4-硝基甲苯
分子式: C₇H₇NO₂
沸点: 238,3 °C (1013 hPa)
溶点: 51…54 °C
密度: 1,39 g/cm³ (20 °C)
闪点: 103 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00007366
CAS号: 99-99-0
EINECS: 202-808-0
UN号: 3446
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,06748
现在订购
产品技术规格
Appearance Yellow Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 51 to 54 °C
GC ≥98.5 %