对氟甲苯 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 1-Fluoro-4-methylbenzene
119670100 119671000 119672500
ACRO119670100EA 0 CNY
ACRO119670100 ACRO119671000 ACRO119672500
对氟甲苯 97%
对氟甲苯
分子式: C₇H₇F
分子量: 110.13 g/mol
沸点: 116
溶点: –56 °C
密度: 1 g/cm³
闪点: 10 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000358
CAS号: 352-32-9
EINECS: 206-520-6
UN号: 2388
ADR: 3 II
Merck Index: 13,04207
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4674 to 1.4694 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 % (K.F.)
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +9.5° to +11.5° (20°C, 589 nm)