4-硝基苄氯 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: α-氯-4-硝基甲苯
161090100 161091000
ACRO161090100EA 0 CNY
ACRO161090100 ACRO161091000
4-硝基苄氯 99%
4-硝基苄氯
分子式: C₇H₆ClNO₂
分子量: 171.58 g/mol
沸点: 112 °C (.6 mmHg)
溶点: 71…74 °C
密度: 1.5647
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00007374
CAS号: 100-14-1
EINECS: 202-822-7
UN号: 3261
ADR: 8 II
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 71 to 74 °C
GC ≥98.5 %