对氯三氟甲苯 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 4-氯三氟甲苯, 1-氯-4-(三氟甲基)苯
108730250 108732500
ACRO108730250EA 0 CNY
ACRO108730250 ACRO108732500
对氯三氟甲苯 98%
对氯三氟甲苯
分子式: C₇H₄ClF₃
分子量: 180.56 g/mol
沸点: 136…138 °C (760 mmHg)
溶点: –36 °C
密度: 1.35 g/cm³
闪点: 43 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000627
CAS号: 98-56-6
EINECS: 202-681-1
UN号: 2234
ADR: 3 III
Merck Index: 13,02145
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4453 to 1.4473 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer copper
Acidity (CH3COOH) ≤0.002 %
Peroxides ≤0.005 % (as H2O2)