4-氯氯苄 99+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Warning
|
Synonyms:
α,4-二氯甲苯
150240050
150242500
ACRO150240050EA
0
CNY
ACRO150240050
ACRO150242500
4-氯氯苄 99+%
4-氯氯苄
分子式:
C₇H₆Cl₂ 分子量: 161.03 g/mol 沸点: 221 °C (760 mmHg) 溶点: 27…28 °C 闪点: 107 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00000914 CAS号: 104-83-6 EINECS: 203-242-7 UN号: 3427 ADR: 6.1 III |
产品技术规格
Appearance | Colorless to white Low melting crystalline solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | ≥28 °C |
GC | ≤0.5 % p-Chlorobenzal chloride |