3-氯甲苯 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
160451000 160452500 160455000
ACRO160451000EA 0 CNY
ACRO160451000 ACRO160452500 ACRO160455000
3-氯甲苯 97%
3-氯甲苯
分子式: C₇H₇Cl
分子量: 126.59 g/mol
沸点: 160…162 °C (760 mmHg)
溶点: –48 °C
密度: 1.07 g/cm³
闪点: 50 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000595
CAS号: 108-41-8
EINECS: 203-580-5
UN号: 2238
ADR: 3 III
Merck Index: 13,02190
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5210 to 1.5230 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %