邻氯氯苄 98+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: α,2-二氯甲苯
186530010 186532500
ACRO186530010EA 0 CNY
ACRO186530010 ACRO186532500
邻氯氯苄 98+%
邻氯氯苄
分子式: C₇H₆Cl₂
分子量: 161.03 g/mol
沸点: 213
溶点: –13 °C
密度: 1.27 g/cm³
闪点: 82 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000893
CAS号: 611-19-8
EINECS: 210-258-8
UN号: 2235
ADR: 6.1 III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5580 to 1.5600 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Residue after ignition ≤0.1 %