3,4-二氯氯苄 98+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: α,3,4-三氯甲苯
279050250 279051000
ACRO279050250EA 0 CNY
ACRO279050250 ACRO279051000
3,4-二氯氯苄 98+%
3,4-二氯氯苄
分子式: C₇H₅Cl₃
分子量: 195.47 g/mol
沸点: 122…124 °C (14 mmHg)
溶点: –3 °C
密度: 1.41 g/cm³
闪点: 155 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000906
CAS号: 102-47-6
EINECS: 203-033-0
UN号: 3265
ADR: 8 III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5756 to 1.5776 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %