2,4-二氯甲苯 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 1,3-Dichloro-4-methylbenzene
163280010 163282500
ACRO163280010EA 0 CNY
ACRO163280010 ACRO163282500
2,4-二氯甲苯 99%
2,4-二氯甲苯
分子式: C₇H₆Cl₂
分子量: 161.03 g/mol
沸点: 200
溶点: –14 °C
密度: 1.24 g/cm³
闪点: 79
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000583
CAS号: 95-73-8
EINECS: 202-445-8
UN号: 3082
ADR: 9 III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5450 to 1.5470 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %