2,6-二氯甲苯 99+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 1,3-Dichloro-2-methylbenzene
113791000 113795000
ACRO113791000EA 0 CNY
ACRO113791000 ACRO113795000
2,6-二氯甲苯 99+%
2,6-二氯甲苯
分子式: C₇H₆Cl₂
分子量: 161.03 g/mol
沸点: 196…203 °C (760 mmHg)
溶点: 2 °C
密度: 1.25 g/cm³
闪点: 82 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000576
CAS号: 118-69-4
EINECS: 204-269-7
UN号: 3082
ADR: 9 III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5500 to 1.5520 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %