对甲基苯甲酸 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 4-甲基苯甲酸
139060010 139061000 139062500
ACRO139060010EA 0 CNY
ACRO139060010 ACRO139061000 ACRO139062500
对甲基苯甲酸 98%
对甲基苯甲酸
分子式: C₈H₈O₂
分子量: 136.15 g/mol
沸点: 274…275 °C (760 mmHg)
溶点: 179…182 °C
闪点: 180
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002565
CAS号: 99-94-5
EINECS: 202-803-3
Merck Index: 12,09673
现在订购
产品技术规格
Appearance White to cream to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 179 to 182 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %
Elemental Analysis 41.2 to 46.4 % (O)